Learn More
Sartorius Handbuch Cubis™ MCM-Massenkomparator mit Klimamodul
Artikelnummer. 16470114 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Massekomparator
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
16470114 Massekomparator 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16470114 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. MCM605
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Handbuch Cubis™ Der MCM-Massenkomparator mit Klimamodul vereint metrologische Expertise und integrierte OIML R 111-1-Workflows. Es stehen 14 Modelle zur Auswahl, mit maximalen Kapazitäten von 6 g bis 64 kg und Ablesbarkeiten von 0,1 μg bis 10 mg.
  • Komplettes Massenstandardlabor in einer einzigen Einheit
  • Integrierte Klimasensoren zur Erfassung aller Daten, die für die Bestimmung der Messunsicherheit relevant sind
  • Integrierte Workflow-Steuerung für einen effizienten und fehlerfreien Massenvergleich
  • Schnelle Messzyklen gemäß ABA, ABBA, AB1...BnA
  • Cubis™ MSA Farb-Touchscreen zur schnellen und einfachen Konfiguration von Parametern und Arbeitsabläufen
  • Ein mit Sensoren ausgestattetes Klimamodul ist in den Windschutz integriert, um Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck aufzuzeichnen.
  • Integrierte Kalibrierungsabläufe für ABA-, ABBA-, AB1…BnA-Zyklen gewährleisten einen effizienten und fehlerfreien Massenvergleich.
  • Vollständig integrierte Funktion zur Bestimmung der Messunsicherheit gemäß OIML und ASTM Empfehlungen
  • Filter zur optimalen Anpassung des Massekomparators an die Umgebungsbedingungen
  • Monolithische Wägetechnik
  • Zur Anzeige und Auswertung sind die gesamte Elektronik und das Netzteil vom Wiegesystem getrennt, um zu verhindern, dass Wärme die Ergebnisse beeinflusst.
  • Alle MCM-Massenkomparatoren verfügen über eine exzentrische (außermittige) Lastkompensation zum einfachen Aufladen von Gewichten ohne automatische Zentrierung.
  • Als Standardprogramme sind zusätzliche Anwendungen für Dichtebestimmung, Statistik und individuelle Indentifizierungszeichen integriert
  • Integrierter SD-Kartensteckplatz für die Speicherung und Übertragung aller Daten und Einstellungen
  • Grafische Füllstandsanzeige für interaktive Benutzerführung während des Nivellierens
  • Einfache Protokollierung von Referenzgewichtsdaten
  • Anzeige des kontinuierlichen Wägebereichs: Es kann jedes Gewicht zwischen 0 g und der maximalen Kapazität angezeigt werden.
  • USB RS-232C- und Ethernet-Schnittstellen ermöglichen die Integration des Massenkomparators in Netzwerke oder die Kommunikation mit externer Software über Drittanbieterprotokolle, standardisierte Kommunikationsprotokolle oder Webdienste.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Massekomparator