Learn More
Sartorius Manueller Massenkomparator
Artikelnummer. 30216653 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
32 g
61 g
111 g
211 g
610 g
1110 g
Lesbarkeit:
0,001 mg
0,01 mg
0,1 mg
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Lesbarkeit Packungsgröße
30216653 211 g 0,001 mg 1 Stück
30216648 1110 g 0,1 mg 1 Stück
30216651 1110 g 0,01 mg 1 Stück
30216647 111 g 0,001 mg 1 Stück
30216649 32 g 0,001 mg 1 Stück
30216652 610 g 0,01 mg 1 Stück
30216650 61 g 0,001 mg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 30216653 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. MCA206MC
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die neuen manuellen Massenkomparatoren wurden entwickelt, um die Benutzerfreundlichkeit unserer bewährten Massenkomparatoren zu verbessern und gleichzeitig Leistung und Genauigkeit zu steigern. Das Ergebnis sind Instrumente, die modernste messtechnische Spezifikationen mit hochmoderner Software kombinieren.
  • Cubis™ II MCA Farb-Touchscreen für die schnelle und einfache Konfiguration von Parametern und Arbeitsabläufen.
  • Integrierte Kalibrierungs-Workflows für ABA, ABBA, AB , BnA-Zyklen, um einen effizienten und fehlerfreien Massenvergleich zu gewährleisten.
  • Vollständig integrierte Funktion zur Bestimmung der Messunsicherheit gemäß OIML und ASTM Empfehlungen.
  • Filter zur optimalen Anpassung des Massenkomparators an die Umgebungsbedingungen.
  • Zusätzliche Anwendungen zur Dichtebestimmung, Statistik und individuellen Kennung sind als Standardprogramme integriert.
  • Automatische motorisierte Nivellierung.
  • Einfache Protokollierung von Referenzgewichtsdaten.
  • Anzeige des kontinuierlichen Wägebereichs: Es kann jedes Gewicht zwischen 0 g und der maximalen Kapazität angezeigt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 211 g
Displaytyp Farb-Touchscreen
Lesbarkeit 0,001 mg
Typ Komparator