Learn More
Carver™ Manuelle Pelletpresse
Artikelnummer. 11999996
Ansicht ändern
Click to view available options
Normalkraft:
40 US-Tonnen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Normalkraft Packungsgröße
11999996 40 US-Tonnen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11999996 Lieferant Carver™ Lieferanten-Nr. 4555CE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38713.82 €
    16383.59 € / 1 Stück
    Sparen 22330.23 €
    57% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Carver™ Pelletpressen verdichten homogenes Pulver zu einer entsprechenden Pelletprobe.
  • Entlüftungsöffnung für den Anschluss an eine Vakuumquelle
  • Übergroßes Manometer für gute Ablesbarkeit
  • Integrierte Schutzschilde
Spezifikation
Produkttyp Pelletpresse
Zur Verwendung mit (Anwendung) Probenvorbereitung
Enthält 31 mm-Matrize
Normalkraft 40 US-Tonnen