Learn More
Slice™ Manueller Stiftschneider
Beschreibung
- Griffart: 3-Positionen
- Haltbarer Griff aus glasfaserverstärktem Nylon
- Kompatible Klingen: Slice™ 10404, 10408
- Verringert Verletzungen und senkt die Kosten
- Dank der Lochs für ein Trageband bleibt das Gerät griffbereit
- Nicht funkende, nicht leitende Klinge
- Beidhändig verwendbar
- Kein Werkzeugschneidenwechsel
- Finger-friendly™ Die Schneide bleibt 11x länger scharf.
- Weniger Klingenwechsel = weniger Verletzungen
- Ermöglicht zwei Schnitttiefen
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Papers, Bags, Boxes, Tubes |
| Länge (angloamerikanisch) | 5,26 in. |
| Länge (metrisch) | 133,50 mm |
| Material | ABS, GFN, POM, Karbonstahl, Zirkonoxid |
| Farbe | Schwarz/Orange |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sicherheitsschneiden |
| Enthält | 1 Keramikklinge |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 1,02 oz. |
| Gewicht (metrisch) | 29 g |
| Mehr anzeigen |