Learn More
Slice™ Manueller Nahttrenner
Beschreibung
- Dünner, langlebiger Nahttrenner mit sicherer Keramikklinge
- Die Keramikklinge ist chemisch inert, nicht magnetisch, nicht funkenfrei und rostet nie
- Das ergonomische Design reduziert die Belastung der Hand bei längerem Gebrauch des Produkts
- Dank des Lochs für ein Trageband ist das Gerät immer schnell zur Hand
- Ideal für Basteln oder in der Fertigung
- Greift und schneidet Fasern ohne übermäßiges Ziehen am umgebenden Material
- Die angebrachte Klinge 10536 hat eine abgerundete Spitze; die spitze Klinge 10537 ist separat erhältlich.
- Zwei Schnitttiefen.
- Die angebrachte abgerundete Spitze verhindert Stiche.
- Typ der angebrachten Klinge: Abgerundete Spitze
- Langlebiger Nylongriff
- Beidhändig verwendbar
- Kompatible Klingen: 10536, 10537
- Öl- und schmierstofffreie Klinge
- Verringert Verletzungen und senkt die Kosten
- Kein Werkzeugschneidenwechsel
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Nahttrenner |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 10536, 10537 Klinge |
| Länge (angloamerikanisch) | 5,79 in. |
| Länge (metrisch) | 147 mm |
| Material | GFN, POM, Edelstahl, Karbonstahl, Zirkonoxid |
| Farbe | Schwarz/Orange |
| Beschreibung | Manueller Einzug |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Basteln und Fertigung |
| Enthält | 1 keramische Nahttrenner-Klinge 10536 |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Mehr anzeigen |