Learn More
SGE Analytical Science™ Manuelle Spritze
Artikelnummer. 10750852
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
50 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
10750852 50 μl 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10750852
Marke: SGE Analytical Science™ 004050
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Verbessern Sie die Empfindlichkeit Ihrer MS-Analyse mit dieser Spritze. SGE Analytical Science™ manuelle Spritzen verfügen über individuell montierte Kolben für eine perfekte Versiegelung.
Verbessern Sie die Empfindlichkeit Ihrer MS-Analyse mit dieser Spritze.SGE Analytical Science™ manuelle Spritzen verfügen über individuell montierte Kolben für eine perfekte Versiegelung.
  • Abnehmbare Nadel mit Standardkolben
  • Geringste Verschleppung durch die Spritze
  • Weniger unspezifische Probeninteraktionen und erhöhte Analytenerholung
  • Ultraglatte, herausnehmbare Nadeln mit einer Auswahl an Oberflächenbehandlungen.
Spezifikation
Kanülen-Gauge 25 ga.
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.50 mm
Länge (metrisch) 50 mm
Produkttyp Manuelle Spritze
Volumen (metrisch) 50 μl
Produktlinie SGE
Art der Kanülenspitze Kegel
Anschlusstyp Abnehmbar