Learn More
SI Analytics™ Cannon-Fenske Gegenstromviskosimeter
Artikelnummer. 10707021 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Viskositätsbereich:
20 bis 100 cSt
3 bis 15 cSt
7 bis 35 cSt
Ungefähre Konstante:
0.0215 K
0.035 K
0.1 K
Größe:
0.63 mm Durchmesser
0.78 mm Durchmesser
1.02 mm Durchmesser
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Viskositätsbereich Ungefähre Konstante Größe Packungsgröße
10707021 3 bis 15 cSt 0.0215 K 0.63 mm Durchmesser -
10538981 7 bis 35 cSt 0.035 K 0.78 mm Durchmesser 1 Stück
10423711 20 bis 100 cSt 0.1 K 1.02 mm Durchmesser 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10707021 Lieferant SI Analytics™ Lieferanten-Nr. 285403034
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Bestimmung der absoluten und relativen kinematischen Viskosität von Flüssigkeiten mit Newtonschem Fließverhalten SI Analytics™ Cannon-Fenske Gegenstromviskosimeter mit drei Ringmarkierungen, da sie nur durch manuelle Messungen überprüft werden k
  • Geeignet für die manuelle Messung von transparenten Flüssigkeiten, von lichtundurchlässigen Flüssigkeiten, von Flüssigkeitsgemischen mit hochflüchtigen Komponenten und für Messungen bei hohen oder niedrigen Temperaturen
  • Kalibriert
  • Mit zwei Konstanten
  • Mit drei Ringmarkierungen
  • Nur für manuelle Messungen
  • Füllmenge von 12 ml
  • Gesamtlänge 295 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Viskosimeter
Viskositätsbereich 3 bis 15 cSt
Calibrated Ja
Beschreibung Kapillarröhrchen Nr. 100
Ungefähre Konstante 0.0215 K
ASTM-Nummern D446
Zertifizierung/Konformität ISO/DIS 3105, ASTMD 2515, ASTM D 446, NF T 60 - 100
Enthält Ringmarken und 2 Konstanten
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nur für manuelle Messungen
Größe 0.63 mm Durchmesser
Volumen (metrisch) 12 mL