Learn More
MAOA Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 16876983 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16876983 20 μL 20 Mikroliter
16866983 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16876983
Marke: Proteintech 105391AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
This gene encodes monoamine oxidase A, an enzyme that degrades amine neurotransmitters, such as dopamine, norepinephrine, and serotonin. The protein localizes to the mitochondrial outer membrane. The gene is adjacent to a related gene on the opposite strand of chromosome X. Mutation in this gene results in monoamine oxidase deficiency, or Brunner syndrome.
Spezifikation
Antigen MAOA
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.4 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen MAOA
Gen-Zugriffsnummer P21397
Gen-Alias MAO A, MAOA, monoamine oxidase A, Monoamine oxidase type A
Gensymbole MAOA
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen MAOA Fusion Protein Ag0821
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4128
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG