Learn More
MAP 2a,b,c (Microtubule-Associated Protein) Ab-3 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Artikelnummer. p-4551950 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
200 μL
500 μL
1 mL
7 mL
Form:
Concentrated
Prediluted
Konzentration:
1mg/mL
200μg/mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
100 Mikroliter
200 Mikroliter
500 Mikroliter
7 Milliliter
Artikelnummer. Menge Form Konzentration unitSize
12690697 100 μL Concentrated 200μg/mL 100 Mikroliter
12600707 500 μL Concentrated 200μg/mL 500 Mikroliter
12680697 1 mL Concentrated 200μg/mL 1 Milliliter
12620707 200 μL Concentrated 1mg/mL 200 Mikroliter
12650707 7 mL Prediluted 7 Milliliter
5 options
Artikelnummer. 12690697
Marke: Epredia MS250P0
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with the Epredia™ MAP 2a,b,c (Microtubule-Associated Protein) Ab-3, Mouse Monoclonal Antibody.
Microtubule Associated Protein 2 exists in two high molecular weight forms (2a & 2b) and a low molecular weight form. The expression of MAP2 is developmentally regulated and its multiple forms arise by alternative splicing of a single gene. Ab-3 is specific to phosphprylated form of MAP2a,b,c and shows no cross-reaction with other MAPs, tau, and tubulin. Ab-3 reacts with dendrites and cell bodies of neurons. It is useful in studies of neuron structure in normal and malignant brain tissue and in Alzheimer's.
Host Species: Mouse
Clone: AP18
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human, Cow, Rat, Xenopus, Quail. Others not known.
Epitope: aa 1-151
Immunogen: Bovine brain microtubule associated protein 2
Molecular Weight: ∽280kDa doublet and a 70kDa singlet
Positive Control: IMR-5 or T98G human glioblastoma cells or brain
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen MAP 2a,b,c (Microtubule-Associated Protein) Ab-3
Anwendungen Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon AP18
Konzentration 200μg/mL
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Bovine brain microtubule associated protein 2
Menge 100 μL
Regulatorischer Status IVD
Forschungsgebiet Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Bovine, Human, Quail, Rat, Xenopus species
Form Concentrated
Isotype IgG1