Learn More
MAP1 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18656794 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18656794 50 μg 50 Mikroliter
18666802 100 μg 100 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 18656794
Marke: Novus Biologicals NBP29777150ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
MAP1 Polyclonal antibody specifically detects MAP1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen MAP1
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Zusammensetzung PBS (pH 7.0)
Gen-Alias MAP1, MAP-1PNMA4Paraneoplastic antigen Ma4, modulator of apoptosis 1, paraneoplastic antigen like 4
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human MAP1 fragment.
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, MAP Kinase Signaling
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 64112
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG