missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MAP2 Antibody (2C4), HRP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-50032H
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
MAP2 Monoclonal antibody specifically detects MAP2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| MAP2 | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry | |
| 2C4 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | |
| DKFZp686I2148, MAP-2, MAP2A, MAP2B, MAP2C, Microtubule Associated Protein 2, microtubule-associated protein 2, MTAP2 | |
| MAP2 Antibody (2C4) was developed against full length recombinant human MAP2D. [UniProt# P11137] | |
| 0.1 mL | |
| Cell Biology, Cellular Markers, MAP Kinase Signaling, Neuroscience, Stem Cell Markers | |
| 4133 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur