missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MAP2 Antibody (2C4), PE, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18645738 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18645738 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18645738

Marke: Novus Biologicals NBP250032PE

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

MAP2 Monoclonal antibody specifically detects MAP2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MAP2
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 2C4
Konjugat PE
Verdünnung Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias DKFZp686I2148, MAP-2, MAP2A, MAP2B, MAP2C, Microtubule Associated Protein 2, microtubule-associated protein 2, MTAP2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen MAP2 Antibody (2C4) was developed against full length recombinant human MAP2D. [UniProt# P11137]
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology, Cellular Markers, MAP Kinase Signaling, Neuroscience, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4133
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.