missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MAP2 Antibody (CL5420), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18621969 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18621969 25 μL 25 Mikroliter
18071836 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18621969

Marke: Novus Biologicals NBP26141725ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

MAP2 Monoclonal specifically detects MAP2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Single Cell Western.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MAP2
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CL5420
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1 μg/ml, Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 2-10 μg/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500, Single Cell Western 100 μg/ml
Zusammensetzung PBS (pH 7.2), containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gen-Alias DKFZp686I2148, MAP-2, MAP2A, MAP2B, MAP2C, Microtubule Associated Protein 2, microtubule-associated protein 2, MTAP2
Gensymbole MAP2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen MAP2 Antibody (CL5420) was developed against a human recombinant protein corresponding to amino acids: EAKAPHWTSAPLTEASAHSHPPEIKDQGGAGEGLVRSANGFPYREDEEGAFGEHGSQGTYSNTKENGINGELTSADRETAEEVSARIVQVVTAEAVAVLKGEQEKEAQHKDQTAALPLAAEETANLPPSPPPSPASEQTVT
Molekulargewicht des Antigens 199 kDa
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 25 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cellular Markers, Cytoskeleton Markers, MAP Kinase Signaling, Neuronal Stem Cells, Neuroscience, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4133
Testspezifität Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.