Learn More
Invitrogen™ Human MAP3K11 (MLK3), GST Tag Recombinant Protein
Human MAP3K11 (MLK3), GST Tag Recombinant Protein
634.00 € - 7890.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_002410.1 |
---|---|
Gen-Alias | MAP3K11 (MLK3) |
Kinase-Familie | MLK Kinase Family |
Spezies | Human |
Rekombinant | Recombinant |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12634770
|
Invitrogen™
PR6962A |
100μg |
1826.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 13-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10342163
|
Invitrogen™
PV4009 |
1mg |
7890.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 03-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11593527
|
Invitrogen™
PV3788 |
10 μg |
634.00 €
10 Mikrogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
MAP3K11 (MLK3) activates both the p38 MAP kinase and c-Jun kinase pathways.
Spezifikation
NP_002410.1 | |
MLK Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
MAP3K11 (MLK3) | |
Human | |
GST Tag |