Learn More
MAP3K4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 16831215 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16831215 20 μL 20 Mikroliter
16821215 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16831215
Marke: Proteintech 216101AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
This gene encodes a TBP- (TATA box-binding protein) associated phosphoprotein that represses both basal and activated levels of transcription. The encoded protein is phosphorylated in vivo and this phosphorylation affects its interaction with TBP. This protein contains a histone fold motif at the amino terminus, a TBP-binding domain, and a glutamine- and alanine-rich region. The binding of DR1 repressor complexes to TBP-promoter complexes may establish a mechanism in which an altered DNA conformation, together with the formation of higher order complexes, inhibits the assembly of the preinitiation complex and controls the rate of RNA polymerase II transcription.
Spezifikation
Antigen MAP3K4
Anwendungen Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.22 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen MAP3K4
Gen-Zugriffsnummer O08648, Q9Y6R4
Gen-Alias KIAA0213, MAP three kinase 1, MAP3K4, MAPK/ERK kinase kinase 4, MAPKKK4, MEK kinase 4, MEKK 4, MEKK4, MTK1, PRO0412
Gensymbole Map3k4
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen MAP3K4 Fusion Protein Ag16254
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 26407, 308106, 4216
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG