missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MAP4K1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

145.00 € - 410.00 €

Spezifikation

Antigen MAP4K1
Konzentration 0.3 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16882545
Unterlagen ansehen
Proteintech
23950-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16872545
Unterlagen ansehen
Proteintech
23950-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

The c-Jun amino-terminal kinases (JNKs)/stress-activated protein kinases (SAPKs) play a crucial role in stress responses in mammalian cells. The mechanism underlying this pathway in the hematopoietic system is unclear, but it is a key in understanding the molecular basis of blood cell differentiation. We have cloned a novel protein kinase, termed hematopoietic progenitor kinase 1 (HPK1), that is expressed predomitly in hematopoietic cells, including early progenitor cells. HPK1 is related distantly to the p21(Cdc42/Rac1)-activated kinase (PAK) and yeast STE20 implicated in the mitogen-activated protein kinase (MAPK) cascade. Expression of HPK1 activates JNK1 specifically, and it elevates strongly AP-1-mediated transcriptional activity in vivo. HPK1 binds and phosphorylates MEKK1 directly, whereas JNK1 activation by HPK1 is inhibited by a domit-negative MEKK1 or MKK4/SEK mutant. Interestingly, unlike PAK65, HPK1 does not contain the small GTPase Rac1/Cdc42-binding domain and does not bind to either Rac1 or Cdc42, suggesting that HPK1. activation is Rac1/Cdc42-independent. These results indicate that HPK1 is a novel functional activator of the JNK/SAPK signaling pathway.
Spezifikation

Spezifikation

MAP4K1
Western Blot, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Human
Q92918
11184
MAP4K1 Fusion Protein Ag20221
Primary
-20°C
MAP4K1
0.3 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
HPK1, MAP4K1, MEK kinase kinase 1, MEKKK 1
MAP4K1
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt