missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ MAPK4 Monoclonal Antibody (355810)

Rat Monoclonal Antibody
Marke: Invitrogen™ MA561358
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Mitogen-activated protein kinase 4 is a member of the mitogen-activated protein kinase family. Tyrosine kinase growth factor receptors activate mitogen-activated protein kinases which then translocate into the nucleus where it phosphorylates nuclear targets.
Spezifikation
| MAPK4 | |
| Monoclonal | |
| 0.5 mg/mL | |
| PBS with trehalose and no preservative | |
| P31152, Q63454, Q6P5G0 | |
| MAPK4 | |
| E. coli-derived recombinant human ERK4, Met1-Ala126. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG2a |
| Western Blot, Immunocytochemistry | |
| 355810 | |
| Unconjugated | |
| MAPK4 | |
| A330097D03Rik; Erk3; Erk3-related; ERK4; ERK-4; Extracellular signal-regulated kinase 4; MAP kinase 4; MAP kinase isoform p63; MAPK 4; MAPK4; mitogen activated protein kinase 4; mitogen-activated protein kinase 4; MNK2; p63Mapk; p63-MAPK; Prkm4 | |
| Rat | |
| Protein A/G | |
| RUO | |
| 225724, 54268, 5596 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Lyophilized |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur