Learn More
Invitrogen™ MAPK8 (JNK1) Recombinant Human Protein
MAPK8 (JNK1) Recombinant Human Protein
Marke:  Invitrogen™ PV3593
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05250kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10053082
  • 7640.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 10-10-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
MAPK8 (JNK1) is activated by the presence of malfolded proteins in the endoplasmic reticulum. It is also a crucial mediator of insulin resistance and obesity.
Spezifikation
Spezifikation
NP_002741.1
Protein Assays and Analysis, Kinase Assay
47.6kDa
1mg
For research use only. Not for use in diagnostic procedures
MAPK8 (JNK1)
MAPK8 (JNK1) was pre-diluted in enzyme dilution buffer and assayed in 50mM Tris (pH 7.5), 10mM MgCl2, 1mM EGTA, 2mM DTT, 0.01% Triton™ X-100, 200μM ATP, 100μg/mL ATF2 substrate and trace [ 32P]-γ-ATP for 10 minutes at 30°C
MAPK8 (JNK1) Recombinant Human Protein
Human
Baculovirus
95% by SDS-PAGE
0.39mg/mL
Frozen
MAPK8 (JNK1) Recombinant Human Protein
–80°C
1 Each
MAPK8 (JNK1) Recombinant Human Protein
MAP
290nmoles of phosphate transferred to ATF2 substrate per minute per mg of total protein at 30°C. Activity determined at a final protein concentration of 0.42μg/mL
His Tag
Frozen