Learn More
Maprotilin.HCl, 1 mg/ml in Methanol (als freie Base), Lipomed
Beschreibung
Maprotilin-HCl, 1 mg/ml in Methanol (als freie Base)
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Maprotiline Hydrochloride |
| CAS | 10347-81-6 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Maprotiline Hydrochloride |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C20 H23 N . Cl H |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Synonym | 9,10-Ethanoanthracene-9(10 H)-propanamine, N-methyl-, hydrochloride (1:1), 9,10-Ethanoanthracene-9(10 H)-propanamine, N-methyl-, hydrochloride (9 CI), 9,10-Ethanoanthracene-9(10 H)-propylamine, N-methyl-, hydrochloride (7 CI,8 CI), 9,10-Dihydro-9-(3-methylaminopropyl)-9,10-ethanoanthracene hydrochloride, 9,10-Ethanoanthracene-9-propylamine, 9,10-dihydro-N-methyl-, hydrochloride, CIBA 34,276 Ba, CIBA 34,276 Ba, CIBA 34,276 Ba, CIBA 34,276 Ba, CIBA 34,276 Ba, CIBA 34,276 Ba, CIBA 34,276 Ba, CIBA 34,276 Ba, CIBA 34,276 Ba |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | Cl.CNCCCC12CCC(c3ccccc13)c4ccccc24 |
| IUPAC-Name | N-Methyl-9,10-ethanoanthracen-9(10H)-propanaminhydrochlorid |
| Show More |