Learn More
Marmorchips, rein, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10284530 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
3 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
3 Kilogramm
Artikelnummer. 10284530
Marke: Fisher Chemical M/2450/60
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Marmorchips, rein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 471-34-1
Summenformel CCaO3
Molekulargewicht (g/mol) 100.09
MDL-Nummer MFCD00010906
InChI-Schlüssel VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Calciumcarbonat
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 825°C
Farbe Weiß
pH 8 to 9
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Formelmasse 100.09g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß