Learn More
Marmorchips, technisch, Granulatgröße 2 bis 3 mm, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11408982 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
3 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
3 Kilogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11408982 1 kg 1 Kilogramm
11463703 3 kg 3 Kilogramm
2 options
Artikelnummer. 11408982
Marke: Fisher Chemical M/2451/60
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 471-34-1
Summenformel CCaO3
Molekulargewicht (g/mol) 100.09
MDL-Nummer MFCD00010906
InChI-Schlüssel VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Calciumcarbonat
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 825°C
Farbe Weiß
pH 8 to 9
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Formelmasse 100.09g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß