Learn More
Euro Protection™ Sicherheitsschuhe aus Marmor mit hohem Schaft
Artikelnummer. 12038426
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
41
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
12038426 41 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12038426 Lieferant Euro Protection™ Lieferanten-Nr. 9MARH41
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.18 €
    80.35 € / 1 Stück
    Sparen 34.83 €
    30% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Euro Protection™ Marble High-Cut Sicherheitsschuhe verfügen über einen gepolsterten Schaftrand und eine Balgzunge für eine bequeme Passform sowie eine Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial.
  • Gepolsterter Kragen und Balgzunge für optimalen Sitz.
  • Fußgängerbrücke zur Gewährleistung der Torsionssteifigkeit.
  • Obermaterial aus Nubukleder.
  • Feuchtigkeitsableitendes Vliesfutter.
  • Entnehmbare Innensohle aus Textil und Schaumstoff.
  • Komposit-Zehenkappe.
  • Nichtmetallische (Mischgewebe) durchstichsichere Sohle.
  • Eingespritzte Polyurethan-Mittelsohle.
  • Polyurethan-Außensohle.
  • Ein Paar Ersatzschnürsenkel.
Spezifikation
Farbe Braun
Auskleidungsmaterial Feuchtigkeitsableitendes Vliesfutter.
Material Leder
Größe 41
Sohleneigenschaften Herausnehmbare Innensohle aus Textil und Schaum, durchstichsichere, nichtmetallische (Verbundwerkstoff-) Sohle, eingespritzte Polyurethan-Mittelsohle, Polyurethan-Außensohle.
Sohlenmaterial Polyurethan, Mischgewebe
Zehenmaterial Komposit
Gewicht (metrisch) 694 g pro Schuh in Größe 8
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN ISO 20345: 2011
Produkttyp Sicherheitsschuh