Learn More
Notrax Marble Sof-Tyle™ marmorierte Gummimatte gegen Ermüdung
Artikelnummer. 17742158
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
91 x 60 cm
150 x 91 cm
2286 x 60 cm
2286 x 91 cm
2286 x 122 cm
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
17742158 150 x 91 cm 1 Stück
17732158 91 x 60 cm 1 Stück
17702158 2286 x 60 cm 1 Stück
17712158 2286 x 91 cm 1 Stück
17722158 2286 x 122 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17742158 Lieferant Notrax Lieferanten-Nr. 470S3660GY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    374.61 €
    305.09 € / 1 Stück
    Sparen 69.52 €
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Robuste Anti-Ermüdungsmatte mit glatter Gummioberfläche, marmoriertem Muster, laminiert mit UniFusion™ Technologie und RedStop™ rutschfester Rückseite. Verbindet Stil mit außergewöhnlichem Komfort und Langlebigkeit. Ideal für gewerbliche, labor- und tertiäre Umgebungen.
  • Glatte Gummioberfläche, umgeben von einer marmorierten Struktur
  • Der Gummi sorgt auf natürliche Weise für Traktion, um ein Ausrutschen und Stürzen zu vermeiden
  • Langlebige Oberfläche, laminiert auf eine widerstandsfähige Basis aus mikrozellulärem Vinyl, für maximale Haltbarkeit bei gleichzeitiger Entlastung
  • Beständig gegen die meisten Industrieflüssigkeiten und Chemikalien
  • Mit rutschfester RedStop™ Rückseite, um ein Verrutschen der Matten zu verhindern
  • Abgeschrägte Kanten auf allen vier Seiten, um Stolpergefahren zu minimieren
  • UniFusion™ Technologie für den Einsatz in härtesten Arbeitsumgebungen
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 150 x 91 cm
Farbe Grau
Länge (angloamerikanisch) 59 in.
Länge (metrisch) 150 cm
Material PVC auf mikrozellulärer Vinylbasis
Typ Matten für Industrie und Gewerbe
Breite (metrisch) 91 cm