Learn More
Ansell Edmont™ Marigold™ Blaue Immersionshandschuhe aus Naturlatex
Artikelnummer. 15356484 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 15356484
Marke: Ansell Edmont™ A029070
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für hohe Flexibilität und hervorragende Fingerfertigkeit zum Schutz vor Chemikalien und Flüssigkeiten entwickelt.
  • Die knittrige Oberfläche sorgt für Griffsicherheit in nassen und trockenen Umgebungen.
  • Nahtloses Polyamid-Futter
  • Knittrige Beschichtung aus Naturgummilatex
  • Stulpe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Naturlatex
Zertifizierung/Konformität Standards EN 374, EN 407, EN 388: 2241, 21 CFR (USA), CFIA (Kanada)
Stulpenmaterial Naturlatex
Coating Material Naturlatex
Latex Free Nein
Produkttyp Immersionshandschuhe
Größe 7
Dicke (angloamerikanisch) 50 mil
Art der Handschuhstulpe Elastisch
Auskleidung Naturlatex
Modell Astroflex
Menge 144 Paar
Beständig gegen Chemikalien und Flüssigkeiten