Beschreibung
- Die knittrige Oberfläche sorgt für Griffsicherheit in nassen und trockenen Umgebungen.
- Nahtloses Polyamid-Futter
- Knittrige Beschichtung aus Naturgummilatex
- Stulpe
Spezifikation
Spezifikation
| Material der Rückseite | Naturlatex |
| Zertifizierung/Konformität | Standards EN 374, EN 407, EN 388: 2241, 21 CFR (USA), CFIA (Kanada) |
| Stulpenmaterial | Naturlatex |
| Coating Material | Naturlatex |
| Latex Free | Nein |
| Produkttyp | Immersionshandschuhe |
| Größe | 8 |
| Dicke (angloamerikanisch) | 50 mil |
| Art der Handschuhstulpe | Elastisch |
| Auskleidung | Naturlatex |
| Mehr anzeigen |