Learn More
MART-1/Melan-A (Melanoma Marker) (Cocktail) Ab-3 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Artikelnummer. p-4551952 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
500 μL
1 mL
7 mL
Form:
Concentrated
Prediluted
Konzentration:
200μg/mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
100 Mikroliter
500 Mikroliter
7 Milliliter
Artikelnummer. Menge Form Konzentration unitSize
12642127 100 μL Concentrated 200μg/mL 100 Mikroliter
12652127 500 μL Concentrated 200μg/mL 500 Mikroliter
12632127 1 mL Concentrated 200μg/mL 1 Milliliter
12612137 7 mL Prediluted - 7 Milliliter
4 options
Artikelnummer. 12642127
Marke: Epredia MS716P0
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Epredia™ MART-1/Melan-A (Melanoma Marker) (Cocktail) Ab-3, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
MART-1 (Melanoma Antigen Recognized by T cells 1) or Melan-Ais a newly identified melanocyte differentiation antigen recognized by autologous cytotoxic T lymphocytes. Seven other melanoma associated antigens recognized by autologous cytotoxic T cells include MAGE-1, MAGE-3, tyrosinase, gp100, gp75, BAGE-1, and GAGE-1. Subcellular fractionation shows that MART-1 is present in melanosomes and endoplasmic reticulum.
Host Species: Mouse
Clone: M2-7C10 + M2-9E3
Isotype: IgG2b/κ + IgG2b/κ
Species Reactivity: Human and Horse. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Recombinant hMART-1 protein
Molecular Weight: 18kDa
Positive Control: CAC1 melanoma cells and Melanomas
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunoprecipitation (Denatured verified)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen MART-1/Melan-A (Melanoma Marker) (Cocktail) Ab-3
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon M2-7C10 + M2-9E3
Konzentration 200μg/mL
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant hMART-1 protein
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer and Tumor Biology
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Equine, Human
Form Concentrated
Isotype IgG2b κ