Learn More
Pestizidmischung Maryland 1 1000 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310193
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 x 1 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30310193 5 x 1 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30310193 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DRES50000140AL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (E)-Fenpyroximate∣Abamectin∣Acetamiprid∣Aldicarb∣Ancymidol∣Azoxystrobin∣Carbaryl∣Carbofuran∣Chlorantraniliprole∣Dimethoate∣Ethephon∣Etoxazole∣Flonicamid∣Fludioxonil∣Imidacloprid∣Methomyl∣Myclobutanil∣Propiconazole∣Thiacloprid∣Thiamethoxam
CAS 134098-61-6, 71751-41-2, 135410-20-7, 116-06-3, 12771-68-5, 131860-33-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (E)-Fenpyroximate∣Abamectin∣Acetamiprid∣Aldicarb∣Ancymidol∣Azoxystrobin∣Carbaryl∣Carbofuran∣Chlorantraniliprole∣Dimethoate∣Ethephon∣Etoxazole∣Flonicamid∣Fludioxonil∣Imidacloprid∣Methomyl∣Myclobutanil∣Propiconazole∣Thiacloprid∣Thiamethoxam
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Acetonitril
Industry Type Lebensmitteltests
Menge 5 x 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) (E)-Fenpyroximate 1000 μg/mL∣Abamectin 1000 μg/mL∣Acetamiprid 1000 μg/mL∣Aldicarb 1000 μg/mL∣Ancymidol 1000 μg/mL∣Azoxystrobin 1000 μg/mL∣Carbaryl 1000 μg/mL∣Carbofuran 1000 μg/mL∣Chlorantraniliprole 1000 μg/mL∣Dimethoate 1000 μg/mL∣Ethephon 1000 μg/mL∣Etoxazole 1000 μg/mL∣Flonicamid 1000 μg/mL∣Fludioxonil 1000 μg/mL∣Imidacloprid 1000 μg/mL∣Methomyl 1000 μg/mL∣Myclobutanil 1000 μg/mL∣Propiconazole 1000 μg/mL∣Thiacloprid 1000 μg/mL∣Thiamethoxam 1000 μg/mL