Learn More
Maryland Pestizidmischung 2 1000 μg/ml in Acetonitril Zweite Quelle, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30320502
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30320502 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30320502 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000209AL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bifenazate∣Bifenthrin∣Boscalid∣Chlorpyrifos∣Cyfluthrin∣Diazinon∣Fipronil∣Flurprimidol∣Hexythiazox∣Metalaxyl∣Paclobutrazol∣Permethrin∣Phosmet∣Piperonyl butoxide∣Pyrethrins∣Trifloxystrobin
CAS 149877-41-8, 82657-04-3, 188425-85-6, 2921-88-2, 68359-37-5, 333-41-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Bifenazate∣Bifenthrin∣Boscalid∣Chlorpyrifos∣Cyfluthrin∣Diazinon∣Fipronil∣Flurprimidol∣Hexythiazox∣Metalaxyl∣Paclobutrazol∣Permethrin∣Phosmet∣Piperonyl butoxide∣Pyrethrins∣Trifloxystrobin
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Acetonitril
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Bifenazate 1000 μg/mL∣Bifenthrin 1000 μg/mL∣Boscalid 1000 μg/mL∣Chlorpyrifos 1000 μg/mL∣Cyfluthrin 1000 μg/mL∣Diazinon 1000 μg/mL∣Fipronil 1000 μg/mL∣Flurprimidol 1000 μg/mL∣Hexythiazox 1000 μg/mL∣Metalaxyl 1000 μg/mL∣Paclobutrazol 1000 μg/mL∣Permethrin 1000 μg/mL∣Phosmet 1000 μg/mL∣Piperonyl butoxide 1000 μg/mL∣Pyrethrins 1000 μg/mL∣Trifloxystrobin 1000 μg/mL