missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ MAS™ Omni·CORE Kontrollen

Artikelnummer. 16554120 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Füllstand:
1
2
3
Packungsgröße:
6 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Füllstand Packungsgröße
16554120 3 6 Stück
16534120 1 6 Stück
16544120 2 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16554120 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. OCR303
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    522.00 €
    446.47 € / 6 Stück
    Sparen 75.53 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Vereinen Sie die Qualitätskontrolle für allgemeine Chemie und Serum-Protein in einem einzigen Produkt mit drei verschiedenen Leveln.

Thermo Scientific™ MAS™ Omni·CORE Kontrollen vereinen Qualitätskontrolle für allgemeine Chemie und Serum-Protein in einem einzigen Produkt mit drei verschiedenen Leveln. Die Sollwertermittlung wird für die wichtigsten integrierten Gerätesysteme angeboten.

  • Drei verschiedene Konzentrationsstufen
  • Flüssig, gebrauchsfertig
  • Matrix auf Humanserum-Basis
  • Getestete Werte für die meisten Analysatoren verfügbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Beschreibung Omni CORE Kontrolle, getestet
Nachweisbare Analyten Paracetamol, Albumin, Alkalische Phosphatase, Alpha-1-Acid Glykoprotein, Alpha-1-Antitrypsin, Alpha-2-Makroglobulin, ALT, Amikacin, Amylase, Amylase (pankreatisch), Antistreptolysin O (ASO), Apolipoprotein A1, Apolipoprotein B, AST, Beta-2-Mikroglobulin, Gallensäuren, Konjugiertes Bilirubin, Bilirubin Direct (DBIL), Bilirubin Neonatal, Bilirubin gesamt (TBIL), BUN, C3 Complement, C4 Complement, Koffein, Calcium, Carbamazepin, Ceruloplasmin, Chlorid, Cholesterin, Kreatinkinase (CK), CO2, Kupfer, Cortisol, C-reaktives Protein (CRP), Kreatinin, Digoxin, Disopyramid, Ethanol, Ethosuximid, Ferritin, Gentamicin, GGT, Glukose, Glutamat Dehydrogenase (GLDH), Haptoglobin, HDL, IgA, IgE, IgG, IgM, Eisen, Eisenbindungskapazität (IBC), Eisenbindungskapazität, gesamt (TIBC), Eisenbindungskapazität, ungesättigt (UIBC), Milchsäure, LDH, LDL, Lidocain, Lipase, Lipoprotein (a), Lithium, Magnesium, Methotrexat, N-Acetylprocainamid (NAPA), Osmolalität, Phenobarbital, Phenytoin, Phospholipids, Phosphor, Kalium, Präalbumin, Primidon, Procainamid, Proteinelektrophorese, Pseudocholinesterase (PCHE), Chinidin, Rheumafaktor, Salicylat, Natrium, T4 gesamt (Thyroxin), Theophyllin, Tobramycin, Gesamt-Protein, Transferrin (TRF), Trizyklische Antidepressiva, Triglyceride, Thyroidea-stimulierendes Hormon (TSH), T-Uptake, Harnsäure, Valproinsäure, Vancomycin, Zink
Probentyp Serum
Typ Regelung
Füllstand 3
Verpackung 6er-Pckg.
Menge 5 mL
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.