missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
MAS1L Monoclonal antibody specifically detects MAS1L in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | MAS1L |
| Anwendungen | Western Blot, Immunoprecipitation |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | SR1619 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:500-1:2000, Immunoprecipitation 1:50 |
| Zusammensetzung | PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. |
| Gen-Alias | dJ994E9.2, MAS1 oncogene-like, MAS1-like, MAS-L, MAS-R, mas-related G protein-coupled MRG, mas-related G-protein coupled receptor MRG, MRGMGC119987 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | A synthesized peptide derived from human MAS1L (Uniprot #: P35410) |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?