missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Klebeband

Artikelnummer. 12759125
Change view
Click to view available options
Menge:
Je 1
Artikelnummer. Menge
12759125 Je 1
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12759125

Marke: Vernacare 30002450

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Entspricht EN 867-1 (Klasse BD), EN 867-4, ISO 11140-1 (Klasse 24) und ISO 11140-4
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Dampfsterilisation
Zur Verwendung mit (Geräte) Autoklavieren
Länge (metrisch) 50 m
Produkttyp Abklebeband
Eigenschaften Hoch temperaturbeständiges Verpackungsband, zur Dampfsterilisation geeignet
Menge Je 1
Sterilisationsindikator Ja
Sterilisationsmethode Dampf-
Außenbreite (metrisch) 25 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.