Beschreibung
Die chemische Vernetzung in Kombination mit Massenspektrometrie ist eine leistungsstarke Methode zur Verbesserung der Proteincharakterisierung und Identifizierung von Interaktionen zwischen Proteinen. Diese Methode wurde auf rekombinante und native Proteinkomplexe und in jüngerer Zeit auf Ganzzelllysate oder intakte einzellige Organismen angewendet, um Protein-Protein-Interaktionen auf globaler Ebene zu identifizieren. Die Anreicherungsfunktion von DSPP und TBDSPP verbessert den Nachweis von vernetzten Proteinen, indem die Probenkomplexität durch Trennung der vernetzten von den nicht vernetzten Peptiden reduziert wird.
• Hochgradig reine kristalline Reagenzien für Proteinstruktur- und Interaktions-Charakterisierung
• Membrandurchlässige Version (TBDSPP) für die intrazelluläre Vernetzung
• Anreicherbar mit Fe-NTA IMAC oder TiO2 MOAC
DSPP (Disuccinimidyl-Phenyl-Phosphonsäure, BDSPP) und TBDSPP (Tert-Butyl-Disuccinimidyl Phenyl-Phosphonat, tBu-PhoX) sind phospho-anreicherbare Crosslinker, die an jedem Ende eines 7-Atom-Spacerarms mit einer Phosphonsäure-Gruppe (DSPP) oder einem Phosphonat-Ester (TBDSPP) zur Anreicherung einen aminreaktiven N-Hydroxysuccinimid-Ester (NHS) enthalten. Beide reagieren effizient mit primären Aminogruppen (-NH2) in Puffern mit einem pH-Wert von 7 bis 9 und bilden stabile Amid-Verbindungen. Die Phosphonsäure- oder Phosphonat-Estergruppen können dann zur Anreicherung vernetzter Peptide mithilfe der immobilisierten Metallaffinitätschromatographie (IMAC) oder der Metalloxid-Affinitätschromatographie (MOAC) verwendet werden.
Von den beiden anreicherbaren MS-Crosslinkern ist DSPP wasserlöslicher als TBDSPP und besser für In-vitro-Vernetzungen, einfach aufgereinigte Proteine und Proteinkomplexe geeignet. TBDSPP eignet sich aufgrund der erhöhten Membrandurchlässigkeit besser für die intrazelluläre Vernetzung. Obwohl beide Crosslinker mit herkömmlichen Phosphopeptid-Methoden angereichert werden können, müssen die vernetzten TBDSPP-Peptide zuerst mit TFA inkubiert werden, um die tert-Butyl-Schutzgruppen zu entfernen. Die TBDSPP-Phosphonsäurengruppe (nach Säurespaltung) ist kein Substrat für Phosphatasen, was die Möglichkeit bietet, endogene Phosphopeptide in Proben vor der Anreicherung zu entfernen.
Hinweis: Für eine hochauflösende Analyse der vernetzten Peptide wird für die Quelle Nanospray Flex die LC-Säule Acclaim PepMap 100 C1 empfohlen (Best.- Nr. 164940 oder 164568). Die empfohlene LC-Säule für EASY-Spray ist die EASY-Spray C18 LC-Säule (Kat.- Nr. ES900 oder ES904).
Specifications
Specifications
| Chemische Reaktivität | Amin-zu-Amin |
| Cleavable | Nein |
| Beschreibung | TBDSPP |
| Molekulargewicht | 552,46 |
| PEGyliert | Nein |
| Reinheit | > 90 % |
| Länge des Spacer-Arms | 4,3 Å |
| Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei -20 °C vor Feuchtigkeit geschützt lagern. |
| Zellpermeabilität | Ja |
| Produktlinie | MS-Reagenzien |
| Show More |