Beschreibung
Thermo Scientific MassRuler DNA Ladders are designed for accurate quantification and sizing of DNA fragments by agarose gel electrophoresis. Individuals DNA fragments are chromatography-purified and calibrated against a standard that guarantees precise quantity of each band.
Besondere Eigenschaften
- Genaue DNA-Größenbestimmung und -Quantifizierung: DNA-Leiterfragmente werden spektrophotometrisch quantifiziert
- Klar abgegrenzte Banden:
- Einprägsame Fragmentgrößen und -mengen
- Gebrauchsfertig – vorgemischt mit 6x MassRuler DNA-Ladefarbstoff für die direkte Beladung und Lagerung bei Raumtemperatur
- Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 6X |
| Geltyp | Agarose |
| Marker oder Farbstoff | Bromphenolblau |
| Produkttyp | Leiter für hohe DNA-Masse |
| Sofort einsatzbereit | Ja |
| Größenbereich | 1500 bp bis 10000 bp |
| Gelkompatibilität | Agarose-Gele |
| Umweltfreundliche Eigenschaften | Nachhaltige Verpackung |
| Produktlinie | MassRuler |
| Menge | 2 x 500 μL |