Learn More
Thermo Scientific™ MassRuler DNA Ladders, ready-to-use
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10849540 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Größenbereich:
100 bp bis 10000 bp
100 bp bis 1000 bp
1500 bp bis 10000 bp
80 bp bis 10.000 bp
80 bp bis 1031 bp
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. Größenbereich unitSize
10849540 80 bp bis 1031 bp -
10170690 80 bp bis 10.000 bp 2 Stück
10736041 100 bp bis 1000 bp 2 Stück
10746231 100 bp bis 10000 bp 2 Stück
10374380 1500 bp bis 10000 bp 2 Stück
5 options
Artikelnummer. 10849540
Marke: Thermo Scientific™ SM0383
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Thermo Scientific MassRuler DNA Ladders are designed for quantification and sizing of DNA fragments by agarose gel electrophoresis.
Thermo Scientific MassRuler DNA Ladders are designed for accurate quantification and sizing of DNA fragments by agarose gel electrophoresis. Individuals DNA fragments are chromatography-purified and calibrated against a standard that guarantees precise quantity of each band.
Besondere Eigenschaften
  • Genaue DNA-Größenbestimmung und -Quantifizierung: DNA-Leiterfragmente werden spektrophotometrisch quantifiziert
  • Klar abgegrenzte Banden:
  • Einprägsame Fragmentgrößen und -mengen
  • Gebrauchsfertig – vorgemischt mit 6x MassRuler DNA-Ladefarbstoff für die direkte Beladung und Lagerung bei Raumtemperatur
  • Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 6X
Geltyp Agarose
Marker oder Farbstoff Bromphenolblau
Sofort einsatzbereit Ja
Größenbereich 80 bp bis 1031 bp
Gelkompatibilität Agarose-Gele
Umweltfreundliche Eigenschaften Nachhaltige Verpackung
Menge 2 x 500 μL
Produktlinie MassRuler
Produkttyp DNA-Leiter