Learn More
Thermo Scientific™ Mastzellen degranulierendes Peptid HR- 1
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Reinigungsverfahren | HPLC |
| Format | Pulver |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Degranuliert Mastzellen, wodurch Histamin freigesetzt wird |
| Molekulargewicht | 1492.96 |
| Produkttyp | Mast Cell Degranulating Peptide HR-1 |
| Menge | 1 mg |
| Kennzeichnung | RUO - research use only |
| Sequenz | Ile-Asn-Leu-Lys-Ala-Ile-Ala-Ala-Leu-Val-Lys-Lys-Val-Leu-NH2 |
Nur für Forschungszwecke