missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mast Cell Protease-1/Mcpt1 Antibody, FITC, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-98243F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Mast Cell Protease-1/Mcpt1 Polyclonal specifically detects Mast Cell Protease-1/Mcpt1 in Mouse samples. It is validated for ELISA.
Spezifikation
| Mast Cell Protease-1/Mcpt1 | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| 17224 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| ELISA | |
| FITC | |
| AV080368, Mcp-1 | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Mast Cell Protease-1/Mcpt1 (NP_032596.1; Met 1-Lys 246). | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur