Learn More
Atago™ 2353 MASTER 53M
Artikelnummer. 10247607
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. unitSize
10247607 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10247607 Lieferant Atago™ Lieferanten-Nr. 2353
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gut ablesbares, leicht zu haltendes und benutzerfreundliches Probenrefraktometer. ATAGO™ MASTER-53M Refraktometer eignet sich für eine Vielzahl von Probennahmen.
  • Breites Untersuchungsspektrum
  • Einfache Entfernung der Probe vom Rand
  • Strukturierter Griff
  • Gut ausgewogen
  • Schlankes Gehäuse
  • Einfache Reinigung unter fließendem Wasser
  • Komfortabler Transportkoffer
  • Automatische Probenverteilung
  • Probengröße: 2-3 Tropfen
Spezifikation
Typ Refraktometer
Scale Range 0 bis 53 Brix
Modell Gehäuse MASTER-53M
Genauigkeit ±0,5 % Brix
Wiederholgenauigkeit ±0,25% Brix
Skalentyp Brix
Gewicht (metrisch) 130 g
Abmessungen (L x B x H) 16,8 x 3,2 x 3,4 cm