Learn More
Atago™ Refraktometer Modell MASTER-80H
Artikelnummer. 10094104
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. unitSize
10094104 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10094104 Lieferant Atago™ Lieferanten-Nr. 2364
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.00 €
    174.71 € / 1 Stück
    Sparen 18.29 €
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 22-09-2026
Spezifikation
Typ Refraktometer
Scale Range 30 bis 80 Brix
Modell MASTER-80H
Genauigkeit ±0,5% Brix bei 10 bis 40 °C
Wiederholgenauigkeit ±0,25% Brix
Skalentyp Brix
Zur Verwendung mit (Anwendung) Abmessen von Marmelade, Konfitürenbonbons
IP-Schutzart IP65
Gewicht (metrisch) 130 g