Learn More
Atago™ MASTER-BC Refraktometer zur Überprüfung von Batterie-Kühlflüssigkeit
Artikelnummer. 11496168
Ansicht ändern
Click to view available options
Scale Range:
1,150 bis 1,300 Batterieflüssigkeit d20/20
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Scale Range Packungsgröße
11496168 1,150 bis 1,300 Batterieflüssigkeit d20/20 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11496168 Lieferant Atago™ Lieferanten-Nr. 2931
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00 €
    116.47 € / 1 Stück
    Sparen 18.53 €
    13% Rabatt
Verfügbar ab: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Refraktometer eignet sich für eine Reihe von Anwendungen. Das ATAGO™ MASTER-BC Refraktometer zur Überprüfung von Batterie-Kühlflüssigkeit verfügt über eine exklusive Skala zur Messung des spezifischen Gewichts von Batterieflüssigkeit und zur Überprüfung der Gefriertemperatur von Ethylenglykol und Propylenglykol.
  • Für die Verwendung mit Chemikalien in Frostschutzmischungen in Automobilen, thermischen Katalysatoren für Solarenergiesysteme und andere industrielle Anwendungen
  • Master-BC ist das Nachfolgemodell des konventionellen BC-2E-Modells
  • Skala ist in ° C graduiert
  • Hergestellt aus widerstandsfähigem Material, geeignet für salzhaltige und saure Proben
Spezifikation
Typ Refraktometer für Batterie und Kühlflüssigkeit
Scale Range 1,150 bis 1,300 Batterieflüssigkeit d20/20
Modell MASTER-BC
Skalentyp Gefriertemperatur, Batterieflüssigkeit d20/20
Zur Verwendung mit (Anwendung) Messen der spezifischen Dichte von Batterieflüssigkeiten und Überprüfen der Gefriertemperatur von Ethylenglycol und Propylenglycol als Frostschutzzusatz bei Kraftfahrzeugen
Gewicht (metrisch) 90 g
Temperaturbereich (metrisch) 0 bis -50 °C Ethylenglykol/Propylenglycol