Learn More
Atago™ HANDREFRAKTOMETER MASTER RI
Artikelnummer. 11426168
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11426168
Marke: Atago™ 2612
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Typ Refraktometer
Brechungsindex 1,435 bis 1,520
Modell MASTER-RI
Zur Verwendung mit (Anwendung) Messung des Brechungsindex von Pflanzenöl, Petroleum, Ölschiessen
Gewicht (metrisch) 130 g