Learn More
Atago™ REFRAKTOMETER TRAGBAR MASTER-S10? MASTER-S10?
Artikelnummer. 11446148
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. unitSize
11446148 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11446148 Lieferant Atago™ Lieferanten-Nr. 2471
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.00 €
    145.59 € / 1 Stück
    Sparen 17.41 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-09-2026
Spezifikation
Typ Refraktometer zur Bestimmung der Salinität
Scale Range 0 bis 10 g/100 g Natriumchlorid
Modell Master-S10α
Genauigkeit ±0,2 % bei 10 bis 30 °C
Skalentyp Natriumchlorid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entwickelt zur Kontrolle der Salzkonzentration, z. B. beim Kochen oder Spülen von Meeresfrüchten
IP-Schutzart IP65
Gewicht (metrisch) 105 g