Learn More
Atago™ MASTER-S10M Refraktometer zur Messung der Salinität
Description
- Für den Einsatz in Fällen, in denen die Wasserbeständigkeit keine Priorität hat und die Temperaturkompensation manuell durchgeführt wird
- Gut ablesbar und einfach zu halten
- Konzipiert für eine reibungslose Probenahme
- Einfache Entfernung der Probe vom Rand
- Optimierter Griff für bessere Hygiene
- Ausgewogene Formgebung
- Stromlinienförmig und mit kräftigem, strukturiertem Griff
Specifications
Specifications
| Typ | Refraktometer zur Bestimmung der Salinität |
| Scale Range | 0 bis 10 g/100 g Natriumchlorid |
| Modell | MASTER-S10M |
| Skalentyp | Natriumchlorid |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Kontrolle der Konzentration von Salzwasser, z. B. beim Kochen und Ausspülen von Meeresfrüchten, besteht aus einem neuen Material, das gegen salz- und säurehaltige Proben beständig ist |
| Gewicht (metrisch) | 105 g |