Learn More
Atago™ MASTER-S28α Modell-Salzgehaltsrefraktometer
Artikelnummer. 11376861
Ansicht ändern
Click to view available options
Scale Range:
0 bis 28 g/100 g Natriumchlorid
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Scale Range Packungsgröße
11376861 0 bis 28 g/100 g Natriumchlorid 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11376861 Lieferant Atago™ Lieferanten-Nr. 2481
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.00 €
    145.59 € / 1 Stück
    Sparen 17.41 €
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 11-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Typ Refraktometer zur Bestimmung der Salinität
Scale Range 0 bis 28 g/100 g Natriumchlorid
Modell MASTER-S28α
Genauigkeit ±0,2 % bei 10 bis 30 °C
Skalentyp Natriumchlorid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kontrolle der Salzkonzentration im Wasser, das zum Abspülen von Meeresfrüchten oder zur Regulierung des Salzgehalts beim Kochen verwendet wird.
Gewicht (metrisch) 90 g