Learn More
Atago™ MASTER-SUR/Nα Klinisches Refraktometer
Artikelnummer. 11446168
Change view
Click to view available options
Brechungsindex:
1,333 bis 1,356
1,3330 bis 1,3660
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Brechungsindex unitSize
11446168 1,3330 bis 1,3660 -
11466168 1,333 bis 1,356 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11446168 Lieferant Atago™ Lieferanten-Nr. 2771
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Spezifikation
Typ Klinisches Refraktometer
Scale Range 1,000 bis 1,060 urinspezifische Schwerkraft, 0 bis 12 g/100 ml Serumprotein
Brechungsindex 1,3330 bis 1,3660
Modell MASTER-SUR/Nα
Genauigkeit ±0,001 Urin-S.G.-Skala, ±0,2 g/100 ml Serumprotein-Skala, ±0,0005nD Refraktive Indexskala bei 10 bis 30 °C
Skalentyp Harn S.G., Serumprotein, Brechungsindex
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für klinische Analysen ausgelegt:Serumprotein, spezifisches Gewicht von Urin und refraktivem Index
IP-Schutzart IP65
Gewicht (metrisch) 110 g