Learn More
Atago™ MASTER-SUR/Nα Klinisches Refraktometer
Click to view available options
Brechungsindex:
1,3330 bis 1,3660
1,333 bis 1,356
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Klinisches Refraktometer |
| Scale Range | 1,000 bis 1,060 urinspezifische Schwerkraft, 0 bis 12 g/100 ml Serumprotein |
| Brechungsindex | 1,333 bis 1,356 |
| Modell | MASTER-URC/Nα |
| Genauigkeit | ±0,001 Urin S.G. Skala, ±0,0005 nD bei (10 bis 30 °C) Brechungsindexskala |
| Skalentyp | Harn S.G., Brechungsindex |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entwickelt für die schnelle und einfache Messung der relativen Dichte von Urin mit nur einem Tropfen Probe |
| IP-Schutzart | IP65 |
| Gewicht (metrisch) | 110 g |