Learn More
Atago™ MASTER-SUR/Nα Klinisches Refraktometer
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Klinisches Refraktometer |
| Scale Range | 1,000 bis 1,060 urinspezifische Schwerkraft, 0 bis 12 g/100 ml Serumprotein |
| Brechungsindex | 1,3330 bis 1,3660 |
| Modell | MASTER-SUR/Nα |
| Genauigkeit | ±0,001 Urin-S.G.-Skala, ±0,2 g/100 ml Serumprotein-Skala, ±0,0005nD Refraktive Indexskala bei 10 bis 30 °C |
| Skalentyp | Harn S.G., Serumprotein, Brechungsindex |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für klinische Analysen ausgelegt:Serumprotein, spezifisches Gewicht von Urin und refraktivem Index |
| IP-Schutzart | IP65 |
| Gewicht (metrisch) | 110 g |