Learn More
Atago™ HANDREFRAKTOMETER MASTER TAVP
Artikelnummer. 11426158
Change view
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. unitSize
11426158 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11426158 Lieferant Atago™ Lieferanten-Nr. 2590
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Spezifikation
Typ Wein-Refraktometer
Scale Range 0 bis 25 T.A., 0 bis 40 Brix
Modell MASTER-TA
Genauigkeit ±0,3 % T.A., ±0,5 % Brix bei 10 bis 30 °C
Skalentyp T.A., Brix
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Messung der Traubenmostkonzentration
IP-Schutzart IP65
Gewicht (metrisch) 160 g