Learn More
Greiner Bio-One MASTERBLOCK™ 384-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen mit konischen Böden
Artikelnummer. 10124531
Ansicht ändern
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
60 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilität unitSize
10124531 Unsteril 60 Stück
10000222 Steril 60 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10124531 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 781270
Spotlight-Angebote
Verwenden Sie den Aktionscode 28036
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 12-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
  • Alphanumerische Well-Kodierung
  • Hohe chemische BeständigkeitHochtemperaturbeständigVersiegelbar mit Klebefolien und Heißsieglern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Deckel Ohne Deckel
Array 16 x 24
Bindungsart Nicht bindend
Farbe Klar
Material Polypropylen
Anzahl Wells 384
Arbeitsvolumen (metrisch) 20 bis 225 μl
Sterilität Unsteril
Gesamtvolumen (metrisch) Well 240 μl
Wellform Abgerundet quadratisch, konischer Boden (V-Well)
Anzahl pro Karton 60
Anzahl pro Packung 6
Menge 60/Karton
Wellfarbe Klar