Learn More
Greiner Bio-One MASTERBLOCK™ 384-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen mit konischen Böden
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
60 Stück
Beschreibung
- Alphanumerische Well-Kodierung Hohe chemische BeständigkeitHochtemperaturbeständigVersiegelbar mit Klebefolien und Heißsieglern
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Deckel | Ohne Deckel |
| Array | 16 x 24 |
| Bindungsart | Nicht bindend |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl Wells | 384 |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 20 bis 225 μl |
| Sterilität | Unsteril |
| Gesamtvolumen (metrisch) Well | 240 μl |
| Mehr anzeigen |