Learn More
Greiner Bio-One MASTERBLOCK™ 2-ml-Lagerungsplatte mit 96 Wells mit konischen Böden
Click to view available options
Sterilität:
Unsteril
Anzahl pro Packung:
1
50
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Pyrogenfrei
- Nach DIN ISO 9001-Richtlinien hergestellt
- Versiegelbar mit Klebefolien und Heißsieglern
- Hochtemperaturbeständig
- Hohe chemische Beständigkeit
- A
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Deckel | Ohne Deckel |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Verpackung | Einzeln verpackt |
| Bindungsart | Nicht bindend |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl Wells | 96 |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 0,1 bis 2,0 ml |
| Mehr anzeigen |